Tlačiť
3,5-Difluorosalicylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC1142-1G PC1142-5G
APOSPC1142-1GEA 99.34 EUR
APOSPC1142-1G APOSPC1142-5G
3,5-Difluorosalicylic acid
3,5-Difluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
Mw: 174.10 g/mol
Teplota tavenia: 199…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203609
Číslo CAS: 84376-20-5