Tlačiť
3,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1136-1G PC1136-5G PC1136-25G PC1136-100G
APOSPC1136-1GEA 30 EUR
APOSPC1136-1G APOSPC1136-5G APOSPC1136-25G APOSPC1136-100G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
Teplota tavenia: 33…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06409085
Číslo CAS: 874804-08-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III