Tlačiť
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1129-10G PC1129-5G PC1129-1G
APOSPC1129-10GEA 217.5 EUR
APOSPC1129-10G APOSPC1129-5G APOSPC1129-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Mw: 172.13
Teplota tavenia: 39…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06246883
Číslo CAS: 131782-50-8