Tlačiť
Methyl-2,4-difluorobenzoate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2,4-difluorobenzoate
PC11254-100G PC11254-25G
APOSPC11254-100GEA 104.69 EUR
APOSPC11254-100G APOSPC11254-25G
Methyl-2,4-difluorobenzoate 99%
Methyl-2,4-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Teplota varu: 128…129 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093799
Číslo CAS: 106614-28-2