Tlačiť
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC11247-1G PC11247-5G
APOSPC11247-1GEA 193.47 EUR
APOSPC11247-1G APOSPC11247-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BFNO₃
Teplota tavenia: 232…238 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04115712
Číslo CAS: 850567-35-0