Tlačiť
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Potassium 4-carboxyphenyltrifluoroborate, Potassium (4-carboxyphenyl)trifluoroborate
PC11245-100G PC11245-25G PC11245-5G
APOSPC11245-100GEA 813.14 EUR
APOSPC11245-100G APOSPC11245-25G APOSPC11245-5G
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₅BF₃KO₂
Mw: 228.02 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115737
Číslo CAS: 850623-38-0