Tlačiť
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Potassium trifluoro(3-methoxyphenyl)borate, (3-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11243-1G PC11243-250MG PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA 66.49 EUR
APOSPC11243-1G APOSPC11243-250MG APOSPC11243-5G
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KO
Mw: 214.04
Teplota tavenia: 164…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039954
Číslo CAS: 438553-44-7