Tlačiť
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC11237-100G PC11237-25G
APOSPC11237-100GEA 608.9 EUR
APOSPC11237-100G APOSPC11237-25G
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₅BF₃KO
Teplota tavenia: 282…288 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093980
Číslo CAS: 374564-36-0