Tlačiť
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC11236-100G PC11236-25G PC11236-5G
APOSPC11236-100GEA 896.86 EUR
APOSPC11236-100G APOSPC11236-25G APOSPC11236-5G
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KS
Mw: 230.1 g/mol
Teplota tavenia: 70…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115747
Číslo CAS: 850623-48-2