Tlačiť
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC11235-100G PC11235-25G PC11235-5G
APOSPC11235-100GEA 896.86 EUR
APOSPC11235-100G APOSPC11235-25G APOSPC11235-5G
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Vzorec: C₁₁H₉BF₃K
Mw: 248.09 g/mol
Teplota tavenia: 204…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115748
Číslo CAS: 850623-55-1