Tlačiť
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Potassium (2-fluorobiphenyl-4-yl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(2-fluorobiphenyl-4-yl)borate
PC11234-1G PC11234-5G
APOSPC11234-1GEA 128.58 EUR
APOSPC11234-1G APOSPC11234-5G
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₂H₈BF₄K
Mw: 278.1 g/mol
Teplota tavenia: 290…294 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235035
Číslo CAS: 850623-57-3