Tlačiť
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Potassium (4-ethoxyphenyl)trifluoroborate, (4-Ethoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11230-1G PC11230-25G PC11230-5G
APOSPC11230-1GEA 137.79 EUR
APOSPC11230-1G APOSPC11230-25G APOSPC11230-5G
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₈H₉BF₃KO
Mw: 228.06
Teplota tavenia: 298…304 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115753
Číslo CAS: 850623-60-8