Tlačiť
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Potassium (3-chlorophenyl)trifluoroborate, (3-Chlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11229-1G PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA 66.49 EUR
APOSPC11229-1G APOSPC11229-5G
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₄BClF₃K
Mw: 218.45
Teplota tavenia: 76…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115754
Číslo CAS: 411206-75-2