Tlačiť
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Potassium trifluoro(3-(methylsulfonamido)phenyl)borate
PC11228-10G PC11228-1G PC11228-5G
APOSPC11228-10GEA 1496.5 EUR
APOSPC11228-10G APOSPC11228-1G APOSPC11228-5G
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₈BF₃KNO₂S
Mw: 277.11 g/mol
Teplota tavenia: 180…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115762
Číslo CAS: 850623-67-5