Tlačiť
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC11226-1G PC11226-5G PC11226-25G
APOSPC11226-1GEA 160.85 EUR
APOSPC11226-1G APOSPC11226-5G APOSPC11226-25G
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₄BF₃KNO₂
Teplota tavenia: 216…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115759
Číslo CAS: 850623-64-2