Tlačiť
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Potassium trifluoro(3-fluoro-4-methoxyphenyl)borate, Potassium(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)trifluoroborate
PC11224-100G PC11224-25G PC11224-5G
APOSPC11224-100GEA 896.86 EUR
APOSPC11224-100G APOSPC11224-25G APOSPC11224-5G
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₆BF₄KO
Mw: 232.0300 g/mol
Teplota tavenia: 276…280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115757
Číslo CAS: 850623-62-0