Tlačiť
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC11223-1G PC11223-5G
APOSPC11223-1GEA 124.75 EUR
APOSPC11223-1G APOSPC11223-5G
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃K
Teplota tavenia: 90…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03790006
Číslo CAS: 274257-34-0