Tlačiť
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Potassium trifluoro(2-methoxyphenyl)borate, (2-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11222-5G PC11222-25G
APOSPC11222-5GEA 69.7 EUR
APOSPC11222-5G APOSPC11222-25G
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KO
Mw: 214.04
Teplota tavenia: 282…286 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115756
Číslo CAS: 236388-46-8