Tlačiť
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC11217-100G PC11217-10G PC11217-50G
APOSPC11217-100GEA 198.96 EUR
APOSPC11217-100G APOSPC11217-10G APOSPC11217-50G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂Cl₂FN
Teplota tavenia: 44…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840469
Číslo CAS: 128593-93-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III