Tlačiť
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC11208-1G PC11208-5G PC11208-25G
APOSPC11208-1GEA 261.17 EUR
APOSPC11208-1G APOSPC11208-5G APOSPC11208-25G
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₄S
Mw: 233.22 g/mol
Teplota tavenia: 150…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037941
Číslo CAS: 849035-74-1