Tlačiť
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC11200-10G PC11200-1G PC11200-5G
APOSPC11200-10GEA 762.54 EUR
APOSPC11200-10G APOSPC11200-1G APOSPC11200-5G
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO₅S
Teplota tavenia: 176…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203095
Číslo CAS: 389609-83-0