Tlačiť
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC11193-1G PC11193-10G
APOSPC11193-1GEA 805.05 EUR
APOSPC11193-1G APOSPC11193-10G
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈FNO₄S
Mw: 257.24 g/mol
Teplota tavenia: 270…272 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04037958
Číslo CAS: 849035-87-6