Tlačiť
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC11190-1G PC11190-5G PC11190-25G
APOSPC11190-1GEA 324.45 EUR
APOSPC11190-1G APOSPC11190-5G APOSPC11190-25G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂S
Mw: 329.77 g/mol
Teplota tavenia: 226…229 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039237
Číslo CAS: 849035-98-9