Tlačiť
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11180-1G PC11180-5G
APOSPC11180-1GEA 86.12 EUR
APOSPC11180-1G APOSPC11180-5G
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉F₃O₂
Mw: 266.22
Teplota tavenia: 321…324 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03424606
Číslo CAS: 195457-71-7