Tlačiť
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1118-1G PC1118-25G PC1118-5G
APOSPC1118-1GEA 59.68 EUR
APOSPC1118-1G APOSPC1118-25G APOSPC1118-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Mw: 188.13
Teplota tavenia: 126…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116018
Číslo CAS: 773873-26-0