Tlačiť
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
PC11144-1G PC11144-5G
APOSPC11144-1GEA 144.81 EUR
APOSPC11144-1G APOSPC11144-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
Teplota tavenia: 235…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631909
Číslo CAS: 5731-10-2