Tlačiť
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
PC11137-1G PC11137-250MG PC11137-5G
APOSPC11137-1GEA 108.15 EUR
APOSPC11137-1G APOSPC11137-250MG APOSPC11137-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉FO
Mw: 200.212 g/mol
Teplota varu: 324 °C
Teplota tavenia: 93…97 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631912
Číslo CAS: 60992-98-5