Tlačiť
3,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1112-1G PC1112-5G PC1112-25G
APOSPC1112-1GEA 41.72 EUR
APOSPC1112-1G APOSPC1112-5G APOSPC1112-25G
3,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
3,5-Difluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota tavenia: 87…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039224
Číslo CAS: 63954-77-8