Tlačiť
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
PC11114-1G PC11114-25G PC11114-5G
APOSPC11114-1GEA 16.7 EUR
APOSPC11114-1G APOSPC11114-25G APOSPC11114-5G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Mw: 153.95 g/mol
Teplota tavenia: 234…237 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02683115
Číslo CAS: 168267-99-0