Tlačiť
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC11113-100G PC11113-25G PC11113-5G
APOSPC11113-100GEA 172.48 EUR
APOSPC11113-100G APOSPC11113-25G APOSPC11113-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Teplota tavenia: 152…158 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863526
Číslo CAS: 179897-94-0