Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dihydroxy(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid
PC11111-25G PC11111-5G PC11111-1G
APOSPC11111-25GEA 304.83 EUR
APOSPC11111-25G APOSPC11111-5G APOSPC11111-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
Mw: 224.37
Teplota tavenia: 233…236 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094999
Číslo CAS: 176976-42-4