Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid, Dihydroxy(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
PC11110-25G PC11110-100G
APOSPC11110-25GEA 151.01 EUR
APOSPC11110-25G APOSPC11110-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
Mw: 224.37
Teplota tavenia: 101…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00797335
Číslo CAS: 182344-18-9