Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC1111-100G PC1111-25G PC1111-5G
APOSPC1111-100GEA 124.57 EUR
APOSPC1111-100G APOSPC1111-25G APOSPC1111-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₂
Mw: 189.93
Teplota tavenia: 235…238 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151855
Číslo CAS: 128796-39-4