Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC11109-25G PC11109-5G
APOSPC11109-25GEA 222.71 EUR
APOSPC11109-25G APOSPC11109-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Mw: 253.0200 g/mol
Teplota varu: 229 °C
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09835101
Číslo CAS: 85118-24-7