Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitile
PC11108-5G PC11108-25G PC11108-100G
APOSPC11108-5GEA 26.52 EUR
APOSPC11108-5G APOSPC11108-25G APOSPC11108-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Mw: 250.0200 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659467
Číslo CAS: 35764-15-9