Tlačiť
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1109-25G PC1109-5G
APOSPC1109-25GEA 241.48 EUR
APOSPC1109-25G APOSPC1109-5G
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Teplota tavenia: 75…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116335
Číslo CAS: 191014-55-8
OSN: 3439
ADR: 6.1,III