Ammonium hexafluorophosphate 99,5%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1102G-100G
PC1102G-25G
PC1102G-500G
APOSPC1102G-100GEA
64.89
EUR
APOSPC1102G-100G
APOSPC1102G-25G
APOSPC1102G-500G
Ammonium hexafluorophosphate 99,5%
Ammonium hexafluorophosphate
- Water solubility, 60.4 g/100 g @250C
Vzorec:
H₄F₆NP Mw: 163 Teplota tavenia: 198 °C (rozkl.) Hustota: 2.18 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064642 Číslo CAS: 16941-11-0 EINECS: 241-009-1 OSN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 12,00557 |