Tlačiť
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ammonium hexafluorogermanate
PC1102-25G PC1102-5G
APOSPC1102-25GEA 324.91 EUR
APOSPC1102-25G APOSPC1102-5G
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
Ammonium hexafluorogermanate(IV)
Vzorec: H₈F₆GeN₂
Teplota tavenia: 380 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010880
Číslo CAS: 16962-47-3
OSN: 3288
ADR: 6.1,III