Tlačiť
(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC110117-1G PC110117-250MG
APOSPC110117-1GEA 198.96 EUR
APOSPC110117-1G APOSPC110117-250MG
(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₂FO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 541528-45-4
OSN: 3261
ADR: 8,III