Tlačiť
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1100I-1G PC1100I-5G PC1100I-10G
APOSPC1100I-1GEA 66.59 EUR
APOSPC1100I-1G APOSPC1100I-5G APOSPC1100I-10G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Teplota varu: 63 °C/1,5mmHg
Teplota tavenia: 55…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173960
Číslo CAS: 175204-80-5