Tlačiť
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1100CD-100G PC1100CD-25G PC1100CD-5G
APOSPC1100CD-100GEA 574.41 EUR
APOSPC1100CD-100G APOSPC1100CD-25G APOSPC1100CD-5G
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
5-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Teplota tavenia: 141…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236641
Číslo CAS: 328-68-7