Tlačiť
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1100B-1G PC1100B-5G
APOSPC1100B-1GEA 69.8 EUR
APOSPC1100B-1G APOSPC1100B-5G
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Vzorec: C₄H₆F₃NO₂
Teplota tavenia: 184…190 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041413
Číslo CAS: 584-20-3