Tlačiť
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid
PC1100A-1G PC1100A-250MG PC1100A-5G
APOSPC1100A-1GEA 356.5 EUR
APOSPC1100A-1G APOSPC1100A-250MG APOSPC1100A-5G
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Vzorec: C₄H₆F₃NO₂
Mw: 157.09 g/mol
Teplota tavenia: 260…265 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041417
Číslo CAS: 15959-93-0