Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1100-1G PC1100-5G
APOSPC1100-1GEA 265.17 EUR
APOSPC1100-1G APOSPC1100-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
Mw: 238.14 g/mol
Teplota tavenia: 54…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115892
Číslo CAS: 886497-98-9