Tlačiť
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid
PC1098-1G PC1098-25G PC1098-5G
APOSPC1098-1GEA 33.45 EUR
APOSPC1098-1G APOSPC1098-25G APOSPC1098-5G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 99%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Teplota tavenia: 181…187 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007647
Číslo CAS: 944-43-4
EINECS: 213-409-6