Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1097-5G PC1097-10G PC1097-1G
APOSPC1097-5GEA 102.94 EUR
APOSPC1097-5G APOSPC1097-10G APOSPC1097-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Mw: 205.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115894
Číslo CAS: 886498-08-4
OSN: 3276
ADR: 6.1 III