Tlačiť
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1095K-10G PC1095K-100G PC1095K-25G
APOSPC1095K-10GEA 24.95 EUR
APOSPC1095K-10G APOSPC1095K-100G APOSPC1095K-25G
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
4-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NS
Teplota varu: 102…103 °C/8mmHg
Hustota: 1,351 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040926
Číslo CAS: 372-16-7
EINECS: 206-744-4