Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1095-1G PC1095-5G
APOSPC1095-1GEA 265.17 EUR
APOSPC1095-1G APOSPC1095-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Mw: 273.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115890
Číslo CAS: 86256-24-8
OSN: 3265
ADR: 8 II