Tlačiť
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
PC1094-100G PC1094-25G
APOSPC1094-100GEA 29.84 EUR
APOSPC1094-100G APOSPC1094-25G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Teplota tavenia: 125…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014717
Číslo CAS: 393-11-3
EINECS: 206-884-6