Tlačiť
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1090-1G PC1090-10G
APOSPC1090-1GEA 16.73 EUR
APOSPC1090-1G APOSPC1090-10G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Mw: 206.12
Teplota tavenia: 105…109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007155
Číslo CAS: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III